1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR361679-1G
APOSOR361679-1GEA 323 EUR InStock
APOSOR361679-1G
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037502
CAS-Nummer: 903550-12-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge