4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR361680-5G
APOSOR361680-5GEA 197 EUR InStock
APOSOR361680-5G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₅BO₂Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037796
CAS-Nummer: 1186026-67-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge