N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR361722-100MG
APOSOR361722-100MGEA 56.7 EUR InStock
APOSOR361722-100MG
N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride ≥98%
N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₅N·ClH
MW: 137.651 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18483183
CAS-Nummer: 130985-79-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge