(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR361726-250MG
APOSOR361726-250MGEA 748 EUR InStock
APOSOR361726-250MG
(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone ≥98%
(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone
Formel: C₁₆H₂₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30530548
CAS-Nummer: 1852497-07-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge