7-Chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3680-250MG
APOSOR3680-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3680-250MG
7-Chlor-1H-indazol
7-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Melting Pt: 135…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368214
CAS-Nummer: 37435-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge