5-Chloro-2-pyridinethiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3682-250MG
APOSOR3682-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3682-250MG
5-Chloro-2-pyridinethiol 95%
5-Chloro-2-pyridinethiol
Formel: C₅H₄ClNS
Melting Pt: 195…198 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00661468
CAS-Nummer: 40771-41-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge