5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-benzotriazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370008-100MG
APOSOR370008-100MGEA 1620 EUR InStock
APOSOR370008-100MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-benzotriazole ≥98%
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-benzotriazole
Formel: C₈H₈BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28969713
CAS-Nummer: 1799973-88-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge