Methyl 1-(4-bromophenyl)-3-oxocyclobutanecarboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370015-100MG
APOSOR370015-100MGEA 799 EUR InStock
APOSOR370015-100MG
Methyl 1-(4-bromophenyl)-3-oxocyclobutanecarboxylate ≥98%
Methyl 1-(4-bromophenyl)-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199278
CAS-Nummer: 1364663-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge