4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370017-100MG
APOSOR370017-100MGEA 554 EUR InStock
APOSOR370017-100MG
4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one ≥98%
4-Bromo-6,7-dimethoxy-indan-1-one
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00088977
CAS-Nummer: 18028-29-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge