O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR370034-100MG
APOSOR370034-100MGEA 248 EUR InStock
APOSOR370034-100MG
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO·ClH
MW: 173.64 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18253006
CAS-Nummer: 115777-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge