[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3739-1G
APOSOR3739-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3739-1G
[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure 97%
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Formel: C₆H₁₀O₂S
Melting Pt: 42…46 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411600
CAS-Nummer: 162515-68-6
EINECS: 420-240-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge