4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3787-1G
APOSOR3787-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3787-1G
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BBrNO₃
MW: 319.95 g/mol
Melting Pt: 268…275 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027201
CAS-Nummer: 874287-99-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge