4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3793-1G
APOSOR3793-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3793-1G
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027212
CAS-Nummer: 913835-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge