1-Methyl-1H-indazole-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3801-250MG
APOSOR3801-250MGEA 49.3 EUR InStock
APOSOR3801-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Melting Pt: 60…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060478
CAS-Nummer: 4002-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge