3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3980-5G
APOSOR3980-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221.06 g/mol
Melting Pt: 216…224 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115691
CAS-Nummer: 397843-70-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge