3-(4-Ethoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4000-1G
APOSOR4000-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR4000-1G
3-(4-Ethoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Ethoxybenzoyl)acrylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₄
Melting Pt: 147…149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075337
CAS-Nummer: 29582-31-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge