5-Iodo-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆INO₃
Melting Pt: 92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18397934
CAS-Nummer: 860585-81-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge