2-Amino-3-chlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR400160-5G
APOSOR400160-5GEA 186 EUR InStock
APOSOR400160-5G
2-Amino-3-chlorphenol
2-Amino-3-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848418
CAS-Nummer: 56962-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge