Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR400190-1G
APOSOR400190-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR400190-1G
Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007827
CAS-Nummer: 478375-40-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge