(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR400335-1G OR400335-250MG OR400335-5G
APOSOR400335-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR400335-1G APOSOR400335-250MG APOSOR400335-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
(4S)-2,2-Dioxido-4- isopropyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₉NO₅S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17018789
CAS-Nummer: 1206227-46-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge