7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR400382-1G
APOSOR400382-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR400382-1G
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22558144
CAS-Nummer: 1360934-00-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge