Methyl-5-amino-2-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR40062-1G
APOSOR40062-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR40062-1G
Methyl-5-amino-2-methoxybenzoate
Methyl-5-amino-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458835
CAS-Nummer: 22802-67-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge