6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40068-1G
APOSOR40068-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR40068-1G
6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705756
CAS-Nummer: 5521-61-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge