2-Brom-6-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR400749-5G
APOSOR400749-5GEA 165 EUR InStock
APOSOR400749-5G
2-Brom-6-iodbenzonitril
2-Brom-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃BrIN
MW: 307.9139 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619725
CAS-Nummer: 1245648-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge