2-Chlor-5-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR400965-5G
APOSOR400965-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR400965-5G
2-Chlor-5-methoxybenzaldehyd
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845925
CAS-Nummer: 13719-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge