5-Bromo-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40115-250MG
APOSOR40115-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR40115-250MG
5-Bromo-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
5-Bromo-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Melting Pt: 158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738769
CAS-Nummer: 40197-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge