5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR40127-250MG
APOSOR40127-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR40127-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225.085 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12028623
CAS-Nummer: 552331-30-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge