(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR40198-1G
APOSOR40198-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR40198-1G
(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methylamine
(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methylamine
Formel: C₆H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213033
CAS-Nummer: 131052-47-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge