1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR40232-25G
APOSOR40232-25GEA 174 EUR InStock
APOSOR40232-25G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142.1573 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800653
CAS-Nummer: 96631-87-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge