Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40279-250MG
APOSOR40279-250MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR40279-250MG
Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₃BrClNO₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08704624
CAS-Nummer: 1053655-63-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge