4-Cyclohexylthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40333-250MG
APOSOR40333-250MGEA 557 EUR InStock
APOSOR40333-250MG
4-Cyclohexylthiophenol
4-Cyclohexylthiophenol
Formel: C₁₂H₁₆S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068897
CAS-Nummer: 18325-50-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge