3-Amino-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chlorpyridin 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Melting Pt: 71…75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701386
CAS-Nummer: 22353-34-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge