7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40543-5G
APOSOR40543-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR40543-5G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₂S
Melting Pt: >275 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032270
CAS-Nummer: 19075-59-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge