5-Methyl-2-furohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40552-1G
APOSOR40552-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR40552-1G
5-Methyl-2-furohydrazide
5-Methyl-2-furohydrazide
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Melting Pt: 61…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01365944
CAS-Nummer: 20842-19-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge