4'-Amino-3'-nitroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40581-250MG
APOSOR40581-250MGEA 37.7 EUR InStock
APOSOR40581-250MG
4'-Amino-3'-nitroacetanilide
4'-Amino-3'-nitroacetanilide
Formel: C₈H₉N₃O₃
Melting Pt: 224…228 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035890
CAS-Nummer: 6086-29-9
EINECS: 228-019-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge