(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08702981
CAS-Nummer: 952650-02-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge