6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR40602-1G
APOSOR40602-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR40602-1G
6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃·ClH
MW: 246.136 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756250
CAS-Nummer: 1227954-77-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge