4H-Amino-1,3-dihydroisothiochromen-1,1-dioxide hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR40611-250MG
APOSOR40611-250MGEA 201 EUR InStock
APOSOR40611-250MG
4H-Amino-1,3-dihydroisothiochromen-1,1-dioxide hydrochloride 95+%
4H-Amino-1,3-dihydroisothiochromen-1,1-dioxide hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11616514
CAS-Nummer: 1187830-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge