5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4063-1G
APOSOR4063-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR4063-1G
5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Melting Pt: 231…233 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052899
CAS-Nummer: 119082-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge