Triethylsilylacetylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR40699-100G
APOSOR40699-100GEA 172 EUR InStock
APOSOR40699-100G
Triethylsilylacetylen 97%
Triethylsilylacetylen
Formel: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Dichte: 0.783 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075373
CAS-Nummer: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge