1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Melting Pt: 63 - 65 °C
MDL Number: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge