Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 1790 EUR InStock
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid


Formel: C₅H₈O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19228287
CAS-Nummer: 14590-52-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge