N-Isopropyl-4-boronobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4127-500MG
APOSOR4127-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4127-500MG
N-Isopropyl-4-boronobenzolsulfonamid 98%
N-Isopropyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₄BNO₄S
MW: 243.08 g/mol
Melting Pt: 136…140 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363752
CAS-Nummer: 850589-31-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge