6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR42002-250MG
APOSOR42002-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR42002-250MG
6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134.139 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00493766
CAS-Nummer: 18591-78-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge