4-Pyrimidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR42131-1G
APOSOR42131-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR42131-1G
4-Pyrimidinemethanol
4-Pyrimidinemethanol
Formel: C₅H₆N₂O
Melting Pt: 75…78 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03789625
CAS-Nummer: 33581-98-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge