(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR42238-1G
APOSOR42238-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR42238-1G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formel: C₅H₇ClO₃
Siedepunkt: 50 °C/5mmHg
Dichte: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145252
CAS-Nummer: 36394-75-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge