1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR42253-5G
APOSOR42253-5GEA 122 EUR InStock
APOSOR42253-5G
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene 97%
1-Bromo-4-ethoxy-2-methylbenzene
Formel: C₉H₁₁BrO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18917736
CAS-Nummer: 68155-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge