1-Brom-2,3-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4287-25G
APOSOR4287-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4287-25G
1-Brom-2,3-dichlorbenzol
1-Brom-2,3-dichlorbenzol
Formel: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Siedepunkt: 243 °C/765mmHg
Melting Pt: 58…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000536
CAS-Nummer: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge