2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR4327-5G
APOSOR4327-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR4327-5G
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Formel: C₇H₈BrN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142869
CAS-Nummer: 13194-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge