Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR43540-250MG
APOSOR43540-250MGEA 49.3 EUR InStock
APOSOR43540-250MG
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Methyl 2-bromo-5-methylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09702018
CAS-Nummer: 944709-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge